4-Pyrimidinemethanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31754.MDEA 202 EUR InStock
H31754.MD
4-Pyrimidinemethanol 98%
4-Pyrimidinemethanol
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789625
Numéro CAS: 33581-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité