2-(2-Furyl)-1,3-diphenylimidazolidine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31757.03EA 165 EUR InStock
H31757.03 H31757.MD
2-(2-Furyl)-1,3-diphenylimidazolidine 96%
2-(2-Furyl)-1,3-diphenylimidazolidine
Formule: C₁₉H₁₈N₂O
MW: 290,37 g/mol
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00225139
Numéro CAS: 94378-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité