Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H31822.03EA 194 EUR InStock
H31822.03
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine


Formule: C₅HCl₂F₃N₂
MW: 216,98 g/mol
Point d'ébullition: 49 °C (32 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426408
Numéro CAS: 3932-97-6
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité