4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31827.03 H31827.09
H31827.03EA 28.6 EUR InStock
H31827.03 H31827.09
4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 81015-49-8 Molecular Formula: C9H7NOS Formula Weight: 177.28 Melting Point: 162-165° MDL No.: MFCD07368615
Formule: C₉H₇NOS
MW: 177,28 g/mol
Point de fusion: 162…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368615
Numéro CAS: 81015-49-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité