2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31852.06EA 240 EUR InStock
H31852.06 H31852.03
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester 97%
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Formule: C₅H₈F₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 24 °C (20 mmHg)
Densité: 1,102
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657970
Numéro CAS: 28781-85-3
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité