7-Fluorochroman-4-one 98% may contain up to 15% 5-isomer (sum of isomers)
Fournisseur: Thermo Scientific
H31881.MDEA 55.7 EUR InStock
H31881.MD H31881.03
7-Fluorochroman-4-one 98% may contain up to 15% 5-isomer (sum of isomers)
7-Fluorochroman-4-one
Formule: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Point de fusion: 46…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202344
Numéro CAS: 113209-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité