trans-2-[trans-2-(1,3,3-Trimethyl-2-indolinylidene)ethylidene]-1-indanone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31932.MDEA 31 EUR InStock
H31932.MD H31932.03
trans-2-[trans-2-(1,3,3-Trimethyl-2-indolinylidene)ethylidene]-1-indanone 96%
trans-2-[trans-2-(1,3,3-Trimethyl-2-indolinylidene)ethylidene]-1-indanone
Formule: C₂₂H₂₁NO
MW: 315,42 g/mol
Point de fusion: 184…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409584
Numéro CAS: 53704-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité