4-n-Dodecylbenzoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H31983.06EA 417 EUR InStock
H31983.06 H31983.03
4-n-Dodecylbenzoic acid 98%
4-n-Dodecylbenzoic acid
Formule: C₁₉H₃₀O₂
MW: 290,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972235
Numéro CAS: 21021-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité