2-Furaldehyde-2,2-dimethylhydrazone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32013.09 H32013.18
H32013.09EA 50.6 EUR InStock
H32013.09 H32013.18
2-Furaldehyde-2,2-dimethylhydrazone 98%
2-Furaldehyde-2,2-dimethylhydrazone
Purity: 98% CAS No.: 14064-21-2 Molecular Formula: C7H10N2O Formula Weight: 138.17 Flash Point: 92°(198°F) Refractive Index: 1.5800 Odour: Recognizable Boiling Point: 69°/2mm MDL No.: MFCD00010685
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (2 mmHg)
Densité: 1.048
Point d'éclair: 92 °C (198 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010685
Numéro CAS: 14064-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité