Potassium phenoxymethyltrifluoroborate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32030.03EA 463 EUR InStock
H32030.03
Potassium phenoxymethyltrifluoroborate 95%
Potassium phenoxymethyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO
MW: 214,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566516
Numéro CAS: 1027642-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité