2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32059.03 H32059.06
H32059.03EA 69.9 EUR InStock
H32059.03 H32059.06
2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
CAS No.: 70291-62-2 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.23 Physical Form: Crystalline solid Appearance: Pale brown Melting Point: 153-154° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00121495
Formule: C₈H₈N₂S
Point de fusion: 153…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00121495
Numéro CAS: 70291-62-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité