2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32083.MD H32083.03
H32083.MDEA 86 EUR InStock
H32083.MD H32083.03
2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Purity: 97% CAS No.: 509072-57-5 Molecular Formula: C4H6F2O Formula Weight: 108.09 Boiling Point: 129° UN No.: UN1987 MDL No.: MFCD06797748
Formule: C₄H₆F₂O
MW: 108,09 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797748
Numéro CAS: 509072-57-5
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité