4-Mercapto-4-methyl-2-pentanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32107.MDEA 108 EUR InStock
H32107.MD H32107.03
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanol 98%
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanol
Formule: C₆H₁₄OS
MW: 134,24 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C (0,6 mmHg)
Densité: 0,957
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688294
Numéro CAS: 31539-84-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité