Bromaminic acid ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulphonic acid
H32110.14 H32110.22
H32110.14EA 39.4 EUR InStock
H32110.14 H32110.22
Bromaminic acid ≥90%
Bromaminic acid
Purity: 90+% CAS No.: 116-81-4 Molecular Formula: C14H8BrNO5S Formula Weight: 382.19 Odour: Odourless Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00035694
Formule: C₁₄H₈BrNO₅S
MW: 382,19 g/mol
Point de fusion: ∼ 280 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035694
Numéro CAS: 116-81-4
EINECS: 204-159-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité