N-Boc-N-ethylglycine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-N-Ethylglycine, N-Ethylglycine, N-BOC protected, Boc-N-Et-Gly-OH
H32112.03 H32112.06
H32112.03EA 51.7 EUR InStock
H32112.03 H32112.06
N-Boc-N-ethylglycine 97%
N-Boc-N-ethylglycine
Purity: 97% CAS No.: 149794-10-5 Molecular Formula: C9H17NO4 Formula Weight: 203.24 Melting Point: 87-88° MDL No.: MFCD00672508
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24 g/mol
Point de fusion: 87…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672508
Numéro CAS: 149794-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité