1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
H32138.MD H32138.03
H32138.MDEA 91.7 EUR InStock
H32138.MD H32138.03
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 1914-65-4 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 82-85° MDL No.: MFCD02179127
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179127
Numéro CAS: 1914-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité