Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-1-(3-Bromophenyl)-3-dimethylamino-2-propen-1-one 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H32172.06EA 23.3 EUR InStock
H32172.06 H32172.14
trans-1-(3-Bromophenyl)-3-dimethylamino-2-propen-1-one 97%
trans-1-(3-Bromophenyl)-3-dimethylamino-2-propen-1-one


Formule: C₁₁H₁₂BrNO
MW: 254,13 g/mol
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00112090
Numéro CAS: 1203648-40-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité