(4-Methoxy-3,5-dimethylphenyl)amine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32232.MDEA 66.1 EUR InStock
H32232.MD H32232.03
(4-Methoxy-3,5-dimethylphenyl)amine 98%
(4-Methoxy-3,5-dimethylphenyl)amine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01907075
Numéro CAS: 39785-37-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité