2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32285.03EA 62.7 EUR InStock
H32285.03 H32285.14 H32285.06
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Formule: C₇H₇Br₂NO
MW: 280,95 g/mol
Point de fusion: ∼ 200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681893
Numéro CAS: 5349-17-7
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité