N-(4'-Methoxy-4-biphenylylsulphonyl)glycine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32299.03EA 127 EUR InStock
H32299.03 H32299.MD
N-(4'-Methoxy-4-biphenylylsulphonyl)glycine 96%
N-(4'-Methoxy-4-biphenylylsulphonyl)glycine
Formule: C₁₅H₁₅NO₅S
MW: 321,35 g/mol
Point de fusion: 185…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409460
Numéro CAS: 885269-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité