Agarose 4% B - CL, "cross-linked", billes
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32305.AUEA 878 EUR InStock
H32305.AU
Agarose 4% B - CL, "cross-linked", billes
Agarose
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1,040
Point d'éclair: 38 °C (100 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
ONU: 1170
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité