2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 1000 mg/l dans l'acétonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32308.AEEA 272 EUR InStock
H32308.AE
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 1000 mg/l dans l'acétonitrile
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Formule: C₈H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622268
Numéro CAS: 768-58-1
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité