5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32316.03EA 199 EUR InStock
H32316.03
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Point de fusion: 235…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10687236
Numéro CAS: 749875-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité