2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32351.06 H32351.14
H32351.06EA 92.7 EUR InStock
H32351.06 H32351.14
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 99%
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Purity: 99% CAS No.: 768-58-1 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 50°(122°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 154° UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD16622268
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 154 °C
Densité: 0.88
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622268
Numéro CAS: 768-58-1
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité