5-Bromo-6-chloronicotinic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32384.06EA 362 EUR InStock
H32384.06 H32384.03
5-Bromo-6-chloronicotinic acid 97%
5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,45 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01927098
Numéro CAS: 29241-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité