2-Chloro-N-cyclopropylacetamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32456.09 H32456.18
H32456.09EA 34.7 EUR InStock
H32456.09 H32456.18
2-Chloro-N-cyclopropylacetamide 97%
2-Chloro-N-cyclopropylacetamide
Purity: 97% CAS No.: 19047-31-5 Molecular Formula: C5H8ClNO Formula Weight: 133.58 Melting Point: 80-84° MDL No.: MFCD00276391
Formule: C₅H₈ClNO
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276391
Numéro CAS: 19047-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité