N-(4'-Methoxy-4-biphenylylsulphonyl)-β-alanine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32459.MDEA 50.8 EUR InStock
H32459.MD H32459.03
N-(4'-Methoxy-4-biphenylylsulphonyl)-β-alanine 96%
N-(4'-Methoxy-4-biphenylylsulphonyl)-beta-alanine
Formule: C₁₆H₁₇NO₅S
MW: 335,38 g/mol
Point de fusion: 189…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662691
Numéro CAS: 885269-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité