Amberlite® IRA-96 résine échangeuse d'ions
Fournisseur: Thermo Scientific
H32475.0BEA 81.2 EUR InStock
H32475.0B H32475.30
Amberlite® IRA-96 résine échangeuse d'ions
Amberlite® IRA-96
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00166430
Numéro CAS: 39409-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité