1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine bromide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32481.03EA 73.9 EUR InStock
H32481.03 H32481.MD
1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine bromide 96%
1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine bromide
Formule: C₂₅H₂₅N₂Br
MW: 433,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409816
Numéro CAS: 19764-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité