2-Benzyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H32523.03 H32523.06 H32523.14
H32523.03EA 54.1 EUR InStock
H32523.03 H32523.06 H32523.14
2-Benzyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
2-Benzyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 96% CAS No.: 87100-28-5 Molecular Formula: C13H19BO2 Formula Weight: 218.1 Boiling Point: 65°/0.15mm MDL No.: MFCD05663841
Formule: C₁₃H₁₉BO₂
Point d'ébullition: 65 °C (0.15 mmHg)
Densité: 0.98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663841
Numéro CAS: 87100-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité