5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32533.09EA 207 EUR InStock
H32533.09 H32533.03
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Formule: C₇H₇ClO₂
MW: 158,59 g/mol
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021967
Numéro CAS: 5330-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité