2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
H32544.03 H32544.09
H32544.03EA 39.9 EUR InStock
H32544.03 H32544.09
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 97%
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 4651-91-6 Molecular Formula: C9H10N2S Formula Weight: 178.26 Melting Point: 141-144° MDL No.: MFCD00128278
Formule: C₉H₁₀N₂S
MW: 178,26 g/mol
Point de fusion: 141…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128278
Numéro CAS: 4651-91-6
EINECS: 225-085-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité