3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32547.MD H32547.03
H32547.MDEA 72.6 EUR InStock
H32547.MD H32547.03
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 112758-40-4 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 MDL No.: MFCD01313822
Formule: C₅H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313822
Numéro CAS: 112758-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité