Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Vinylbenzoic acid ≥96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H32556.06EA 194 EUR InStock
H32556.06
3-Vinylbenzoic acid ≥96%
3-Vinylbenzoic acid


Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point de fusion: 95 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00157038
Numéro CAS: 28447-20-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité