3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32560.MD H32560.03 H32560.06
H32560.MDEA 52.6 EUR InStock
H32560.MD H32560.03 H32560.06
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 5504-65-4 Molecular Formula: C10H8N2O2 Formula Weight: 188.19 Melting Point: 280-285° MDL No.: MFCD06798067
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Point de fusion: 280…285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03834501
Numéro CAS: 5504-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité