N-Boc-ethylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl N-ethylcarbamate, tert-Butyl ethylcarbamate
H32575.03 H32575.06
H32575.03EA 67 EUR InStock
H32575.03 H32575.06
N-Boc-ethylamine 97%
N-Boc-ethylamine
Purity: 97% CAS No.: 38267-76-4 Molecular Formula: C7H15NO2 Formula Weight: 145.20 Melting Point: 38-41° MDL No.: MFCD12923020
Formule: C₇H₁₅NO₂
MW: 145.20 g/mol
Point de fusion: 38…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923020
Numéro CAS: 38267-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité