5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32596.03EA 190 EUR InStock
H32596.03 H32596.MD
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C5H3ClN2O2
MW: 158,54 g/mol
Point de fusion: 150…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033269
Numéro CAS: 36070-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité