Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Dans une ampoule sous argon
44169.06EA 272 EUR InStock
44169.06 44169.14
Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Erbium
Formule: Er
MW: 167,26 g/mol
Point d'ébullition: 2863 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1529 °C
Densité: 9,066 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010987
Numéro CAS: 7440-52-0
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,03679
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité