[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32694.06 H32694.03
H32694.06EA 312 EUR InStock
H32694.06 H32694.03
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol 96%
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Purity: 96% CAS No.: 6952-68-7 Molecular Formula: C6H5N3S Formula Weight: 151.19 Melting Point: 209-210° MDL No.: MFCD03783345
Formule: C₆H₅N₃S
Point de fusion: 209…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03783345
Numéro CAS: 6952-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité