2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32717.03EA 279 EUR InStock
H32717.03 H32717.MD
2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₇H₇F₃N₂·HCl
MW: 212,60 g/mol
Point de fusion: 97…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739079
Numéro CAS: 1138011-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité