Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
H32755.06 H32755.14
H32755.06EA 76.4 EUR InStock
H32755.06 H32755.14
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 108354-78-5 Molecular Formula: C10H13NO2S Formula Weight: 211.28 Melting Point: 126-129° MDL No.: MFCD00130099
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
MW: 211,28 g/mol
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130099
Numéro CAS: 108354-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité