1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Difluoro-alpha-methylbenzyl alcohol
H32771.03 H32771.09
H32771.03EA 46 EUR InStock
H32771.03 H32771.09
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol 97%
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Purity: 97% CAS No.: 87327-65-9 Molecular Formula: C8H8F2O Formula Weight: 158.15 Refractive Index: 1.4860 MDL No.: MFCD00274321
Formule: C₈H₈F₂O
MW: 158,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274321
Numéro CAS: 87327-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité