2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32798.09EA 227 EUR InStock
H32798.09 H32798.03
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115896
Numéro CAS: 886498-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité