Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,2-Trifluoro-N-(2-pyridylmethyl)acetamide 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H32814.03EA 45.2 EUR InStock
H32814.03
2,2,2-Trifluoro-N-(2-pyridylmethyl)acetamide 96%
2,2,2-Trifluoro-N-(2-pyridylmethyl)acetamide


Formule: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,15 g/mol
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03361989
Numéro CAS: 401575-24-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité