5-Amino-4-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32831.03EA 58.8 EUR InStock
H32831.03
5-Amino-4-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
5-Amino-4-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₈FN₃
MW: 177,18 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001202
Numéro CAS: 5848-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité