(2E,4E)-1-Phenyl-4-(1,3,3-trimethyl-2-indolinylidene)-2-buten-1-one 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H32875.03EA 70.2 EUR InStock
H32875.03 H32875.06 H32875.MD
(2E,4E)-1-Phenyl-4-(1,3,3-trimethyl-2-indolinylidene)-2-buten-1-one 95%
(2E,4E)-1-Phenyl-4-(1,3,3-trimethyl-2-indolinylidene)-2-buten-1-one
Formule: C₂₁H₂₁NO
MW: 303,41 g/mol
Point de fusion: 156…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409497
Numéro CAS: 14575-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité