Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1,3-benzothiazole-2-carboxylate, Ethyl Benzothiazole-2-carboxylate
H32904.06 H32904.14
H32904.06EA 66.9 EUR InStock
H32904.06 H32904.14
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 32137-76-1 Molecular Formula: C10H9NO2S Formula Weight: 207.25 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD00848360
Formule: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00848360
Numéro CAS: 32137-76-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité