Ethyl-2-fluoroisobutyrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32931.06EA 272 EUR InStock
H32931.06
Ethyl-2-fluoroisobutyrate 97%
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Formule: C₆H₁₁FO₂
MW: 134,15 g/mol
Point d'ébullition: 122…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062432
Numéro CAS: 55816-69-8
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité