2,2'-O-Cyclouridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H33038.03 H33038.06
H33038.03EA 33.4 EUR InStock
H33038.03 H33038.06
2,2'-O-Cyclouridine 98%
2,2'-O-Cyclouridine
Purity: 98% CAS No.: 3736-77-4 Molecular Formula: C9H10N2O5 Formula Weight: 226.19 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 248-251° Beilstein Reference: 27348885 Optical Rotation: -20° (c-4 in water) MDL No.: MFCD00004945
Formule: C₉H₁₀N₂O₅
Point de fusion: 248…251 °C
Numéro MDL: MFCD00004945
Numéro CAS: 3736-77-4
EINECS: 223-107-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité