4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(2-Benzothiazolyl)aniline, 4-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
H33052.03 H33052.06
H33052.03EA 121 EUR InStock
H33052.03 H33052.06
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine 98%
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Purity: 98% CAS No.: 6278-73-5 Molecular Formula: C13H10N2S Formula Weight: 226.30 Melting Point: 152-154° MDL No.: MFCD00182896
Formule: C₁₃H₁₀N₂S
MW: 226,3 g/mol
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182896
Numéro CAS: 6278-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité